Learn More
1,1,2,2-Tetrachlorethan-d2, für die NMR-Spektroskopie, 99,5 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 ml
Packungsgröße:
10 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2 |
| Dichte | 1,6100 g/mL |
| Brechungsindex | 1,4924 |
| Relative Dichte | 1,61 |
| Menge | 10 ml |
| CAS | 33685-54-0 |
| Siedepunkt | 146,0 °C |
| Summenformel | C2H2Cl4 |
| Strukturformel | (Cl2CD)2 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in ether, chloroform, benzene and alcohols |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- 1,1,2,2-Tetrachloroethane-d2
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: 1,1,2,2-Tetrachloro-[1,2-2H2]ethane