Learn More
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethan, ≥97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15497827
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15497827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H37863.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 22031-12-5 | C41H39P3 | 624.68 g/mol
1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane is used in chemicals and pharmaceutical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1-Tris(Diphenylphosphinomethyl)Ethan wird in der chemischen und pharmazeutischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22031-12-5
Summenformel C41H39P3
Molekulargewicht (g/mol) 624.68
MDL-Nummer MFCD00014084
InChI-Schlüssel BARUNXKDFNLHEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphos, 1,1,1-tris diphenylphosphinomethyl ethane, 1,1,1-tris diphenylphosphino-methyl ethane, 2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane-1,3-diyl bis diphenylphosphine, 1,3-bis diphenylphosphino-2-diphenylphosphino methyl-2-methylpropane, phenyl triphos, acmc-1cr3v, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanyl methyl-2-methylpropyl diphenylphosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methyl-propyl-diphenyl-phosphane, 3-diphenylphosphanyl-2-diphenylphosphanylmethyl-2-methylpropyl-diphenylphosphane
PubChem CID 423856
IUPAC-Name [3-(diphenylphosphanyl)-2-[(diphenylphosphanyl)methyl]-2-methylpropyl]diphenylphosphane
SMILES CC(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)(CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Tris(diphenylphosphinomethyl)ethane
Schmelzpunkt 99°C to 102°C
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 624.67
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Pulver