Learn More
1,1,1,3,3-Pentafluorbutan, 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
50 g
Description
Used as foam blowing agent in the production of closed cell rigid insulating foams. It is also used as degreasing solvent in semi-closed and closed degreasing systems. It finds also its use as heat exchange fluid in closed heat transfer systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Verwendung als Schaumblasmittel bei der Herstellung von starren Isolierschaumstoffen mit geschlossenen Zellen. Verwendung als Entfettungsmittel in halb- und geschlossenen Entfettungssystemen. Verwendung als Wärmeaustauschflüssigkeit in geschlossenen Wärmeübertragungssystemen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.7 g/l bei 21.2 C). Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Verwendung als Schaumblasmittel bei der Herstellung von starren Isolierschaumstoffen mit geschlossenen Zellen. Verwendung als Entfettungsmittel in halb- und geschlossenen Entfettungssystemen. Verwendung als Wärmeaustauschflüssigkeit in geschlossenen Wärmeübertragungssystemen.
Löslichkeit
Wasserlöslich (1.7 g/l bei 21.2 C). Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Kühl lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | 1,1,1,3,3-Pentafluorobutane |
Dichte | 1.27 |
Siedepunkt | 40°C |
Flammpunkt | −20°C (−4°F) |
Strukturformel | CH3CF2CH2CF3 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | UN1993 |
Synonym | hfc-365mfc, butane, 1,1,1,3,3-pentafluoro, butane,1,1,1,3,3-pentafluoro, solkane 365 mfc, 2,2,4,4,4-pentafluorobutane, 1h,1h,1h,3h,3h-perfluorobutane |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (1.7g/L at 21.2C). Miscible with most organic solvents. |
Formelmasse | 148.08 |
Show More |