Learn More
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-Propanol, +99.5 %, Rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10706191
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus Anhang I der EU-Verordnung Nr. 517/2014 über fluorierte Treibhausgase. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 920-66-1
MDL-Nummer MFCD00011651
InChI-Schlüssel BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropanol, hfip, hexafluoro-2-propanol, hexafluoroisopropyl alcohol, bis trifluoromethyl methanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropanol, 2h-hexafluoroisopropanol, 2-propanol, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro, 1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl alcohol
PubChem CID 13529
ChEBI CHEBI:63104
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan-2-ol
SMILES C(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
CAS Min. % 99.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -4,0 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.5960g/mL
Siedepunkt 59.0°C
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5+%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C3H2F6O
Strukturformel (CF3)2CHOH
Brechungsindex 1.2740 to 1.2770
Menge 100 g
UN-Nummer 3265
Relative Dichte 1.596
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1000g/L (25°C).
Molekulargewicht (g/mol) 168.038
Formelmasse 168.04
Dampfdruck 102mmHg at 20°C
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.