Learn More
Thermo Scientific™ 0,5 ml, ohne Rändelung, ohne Rand, bernsteinfarben
Echter Schutz_ sichere Vorbereitung, Übertragung und Lagerung von Proben mit Thermo Scientific Mikroröhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in mehreren Volumen, Verpackungsoptionen und Reinigungsangaben.
Marke: Thermo Scientific™ 3431ANK
1013.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24328" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss, robuster Konstruktion und Materialauswahl eignen sich gut für die Arbeit mit Biologika und sind in einer Vielzahl an verschiedenen Ausführungen, wie z. B. glasklare Röhrchen mit Außengewinde und braune Röhrchen mit UV-Schutz, erhältlich. Es gibt Optionen mit und ohne Stehrand zum Aufstellen des Röhrchens, geriffelte und nicht geriffelte Röhrchen zur Einhandbedienung, die Größen 0.5 ml, 1.5 ml und 2.0 ml sowie die Option für mehrfarbige Verschlusskappen mit oder ohne angehängte Träger. Mikroröhrchen mit Schraubverschluss bieten ein robustes Design mit einem O-Ring zur Vermeidung von Lecks unter anspruchsvollen Bedingungen.
- Nicht steril und frei von RNase/DNase, DNA, Pyrogen und Endotoxin
- E-Strahl-sterilisiert und frei von RNase/DNase, DNA, Pyrogen, Endotoxin, ATP und PCR-Inhibitoren
- Verpackung ist geeignet für eine breite Palette an Anforderungen. Die Röhrchen werden mit und ohne Kappen verpackt, die Kappen werden angebracht oder nicht angebracht, in einem einzigen Beutel verpackt und auf Anfrage ist eine Doppelbeutelfunktion für Reinraumumgebungen erhältlich.
- 100 % reines Polypropylen-Harz speziell für hohe Klarheit und biologische Anwendungen ausgewählt.
- O-Ring: Stärke und Materialauswahl wurden optimiert und bieten Schutzfunktionen für maximale Abdichtung, biologische Interaktion und Temperaturbeständigkeit. Der schwarze O-Ring besteht aus EPDM.
- Kompatibel mit automatischen Systemen. Egal ob ein Automat zum Befüllen, Verschließen oder Beschriften verwendet wird, das Produkt ist so ausgelegt, dass es den hohen Drehmomenten und Drücken im Zusammenhang mit der Automatisierung standhält. Das Produktdesign trägt zur Lösung häufig auftretender Probleme bei der Automatisierung bei, z. B.: Spalten und Risse, Stauung des Wendelförderers, übermäßiges Festziehen oder Überdrehen der Verschlusskappen sowie Verkanten
- Volumenbereich von 0,5, 1,5 und 2,0 ml
- Röhrchenfarbe: Zur Auswahl stehen die Optionen „Ultrahohe Transparenz“, „Natur“ oder „Bernsteinfarben“, die einen UV-Schutz von 1,22 % Transmission zwischen 220 nm und 500 nm bieten.
- Standard- oder angehängte Verschlusskappen, alle in verschiedensten Farben erhältlich. Zusätzliche Informationen finden Sie auf der Produktseite für Kappen
- Röhrchen mit Rändelung bieten die Möglichkeit, Röhrchen für die Einhandbedienung in Spezialgestelle zu arretieren.
- Röhrchen ohne Rändelung: sind ideal für die Automatisierung und Kennzeichnung, da sie glatt und von jeglichen Beschriftungsstörungen befreit sind.
- Röhrchen mit Stehrand oder selbststehende Röhrchen können eigenständig ohne Gestelle aufrecht stehen.
- Konische Röhrchen erfordern ein Gestell für eine aufrechte Position
- Niedrige Nukleinsäure und Proteinbindung und niedrige Enzymhemmung hangen von der Harzauswahl ab
- RCF: von 18.000 bis 25.000 x g.
- Temperaturbereich: -80 °C bis +95 °C. Kurzzeitlagerung bei -80 °C, -20 °C, Trockeneis und Nasseis. Kurzzeitlagerung in der Dampfphase LN2. Geeignet für Schockgefrieren durch schnelles Eintauchen in LN2
- Wasserbad-geeignet bis +95 °C.
Hinweis: Schraubverschlüsse siehe Bestellnr. 3471AS.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Bernsteinfarben | |
NonKnurl | |
Kühllagerung:-80 °C bis +95 °C.Flüssiger Stickstoff:Kurzfristige Dampfphase und Schockgefrieren zulässig, nicht empfohlen für die Lagerung in LN2 | |
Ultraviolett(UV)-Schutz durchschn. 1.22 % Transmission zwischen 220 und 500 nm | |
Manuelles/Hand-Drehmoment:Standard:0,125 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:1,412 bis 28,24 Ncm.Drehmomentnorm für Automatisiert/Roboter:1,312 bis 2,5 lbsf.in; metrisch:14,83 bis 28,24 Ncm | |
Ja | |
Steril und PCR-fähig | |
25000xG |
0,5 ml | |
100 % Reines Polypropylen (Röhrchen und Kappe), Ethylen-Propylen-Gummi-Dien-Monomer (O-Ring) | |
500 x Packung, 10 Packungen x Karton, 5000 x Karton.Einzelverpackung.ZipLock-Beutel | |
Elektronenstrahl-sterilisiert, SAL 10-6 Frei von: RNase/DNase, Human- und Maus-DNA, Pyrogen, Endotoxin, Bioburden, ATP und PCR-Inhibitoren | |
Geringe Nukleinsäure- und Proteinbindung und geringe Enzymimminhibition | |
Steril | |
Attached Cap | |
Non-skirted | |
Screw-cap Microtube |
† Unterliegt der standardmäßigen eingeschränkten Garantie von Thermo Fisher Scientific. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Mikroröhrchen mit Schraubverschluss und Verschlusskappen sind nicht zum Autoklavieren empfohlen. Steril lieferbar.
Nicht zum Eintauchen und Lagern in flüssiger Phase LN2 vorgesehen