Learn More
Thermo Scientific™ EDTA (0,5 M), pH 8,0
Artikelnummer. 10374440 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 10374440
Marke: Thermo Scientific™ R1021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Optimieren Sie biochemische oder molekularbiologische Anwendungen, die einen Chelator für zweiwertige Kationen benötigen
0,5 M EDTA, pH 8,0 ist eine wässrige Lösung aus 0,22 μm membrangefilterter Ethylendiametraessigsäure (EDTA), Natriumsalz. Ideal geeignet für biochemische oder molekularbiologische Anwendungen, die einen Chelator für zweiwertige Kationen benötigen Durch die Bildung von Komplexen mit Metallionen inhibiert EDTA metallabhängige Reaktionen. EDTA-Komplexe und Metallionen mit einem molaren Verhältnis von 1:1.
Nukleinsäuren werden normalerweise im TE-Puffer gespeichert, der 1 mM EDTA enthält, wodurch eine Zersetzung von Nukleinsäuren durch metallabhängige Nukleasen verhindert wird.
Anwendungen
  • Beendigung metallabhängiger enzymatischer Reaktionen
  • Schutz der DNA gegen metallabhängige Nukleasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EDTA
Produkttyp EDTA
Menge 5 x 1 ml
Form Flüssig