Learn More
Thermo Scientific™ Einzelröhrchen, 0.5 ml
Artikelnummer. 10532655
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Rot
Violett
Verschlusstyp:
Flache Kappe
Gewölbte Kappe
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 10532655
Marke: Thermo Scientific™ AB0350/B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dank der Schnappdeckel auf diesen 0.5 ml-Einzelröhrchen für PCR-Anwendungen kommt es nur zu minimalen Probenverlusten.
0,5 ml-Einzelröhrchen mit Schnappverschluss-Kappe in gewölbter oder flacher Ausführung. Diese Röhrchen sind mit 0,5 ml-Thermocycler-Blöcken kompatibel und können in PCR-Anwendungen und zur Probenaufbewahrung verwendet werden.
Besonderheiten
  • Geeignet für 0.5 ml-Thermocycler-Blocks
  • 0.6 ml maximale Röhrchenkapazität, wenn verschlossen
  • Integrierte „Schnappverschluss“-Kappe
  • Lieferbar mit flachen oder kuppelförmigen Kappen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert frei von menschlicher DNA, RNase und DNase.
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 0.5 mL
Menge 1000
Material Polypropylen
Verschlusstyp Flache Kappe
Produkttyp Röhrchen