Learn More
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen
Artikelnummer. p-3599559 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Gelb
Grün
Rot
Verschlusstyp:
Flach
Kuppelform
Nicht enthalten
Packungsgröße:
250 Stück
Artikelnummer. 12104092
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
  • 0.25 ml maximales Röhrchenvolumen im verschlossenen Zustand
  • Streifen zu jeweils acht Röhrchen
  • Zuschneidbar zu Einzelröhrchen
  • Dünnwandige Konstruktion
  • Fertigung in Reinräumen
  • Aus nicht recyceltem Polypropylen
  • Erhältlich mit flachen Verschlussstreifen, gewölbten Verschlussstreifen oder ohne Verschlussstreifen
Zertifizierungen
Zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Humane DNA, RNase-, DNase- und Endotoxin-frei
Farbe Farblos
Volumen (metrisch) 0,2 ml
Menge 250 Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) 0.2 ml 96-Well mit V-förmigem Boden Thermocycler
Material Polypropylen
Verschlusstyp Kuppelform
Anzahl Wells 96
Format Streifen
Produkttyp Streifen mit 8 dünnwandigen PCR-Röhrchen