missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IFN-alpha 1 Antibody (Chinese CDC patent anti-Interferon Alpha) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28179JF585
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IFN-alpha 1 Monoclonal antibody specifically detects IFN-alpha 1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
| IFN-alpha 1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 585 | |
| IFL;IFN;IFNA@;IFNA13;IFN-ALPHA;IFN-alphaD;Interferon alpha-1/13;leIF D | |
| IFNa1 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 3439 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Chinese CDC patent anti-Interferon Alpha | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur