Learn More
Buerkle™ Schaufel aus V2A-Edelstahl
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Anders als bei herkömmlichen Schöpfern sind beim Schöpfer Edelstahl keine Öffnungen, Hinterschneidungen oder Spalten vorhanden, in denen sich Rückstände absetzen könnten. Verarbeitung porenfrei durch hochwertige Laser-Schweißnähte.
Der Schöpfer Edelstahl ist flammsterilisierbar und kann somit komplett keimfrei gemacht werden.
- Schöpfer aus Edelstahl V2A (1.4301), komplett mit Stange
- Sterilisierbar durch Abflammen oder Dampfsterilisation
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schaufel |
| Material | Edelstahl (V2A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Sterilisierbar mittels Flammen- oder Dampfsterilisation |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Länge (metrisch) | 115 cm |