Learn More
Buerkle™ AquaSampler, Verlängerungsrohr 1050ccm .
Unterstützung für Probenahmen von Grundwasser aus Brunnen, Gruben und anderen Quellen.
Marke: Buerkle™ 5308-1051
314.44 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Für 1050 ml-Probenehmer
- Ultrareine Materialien garantieren höchste Probenreinheit
Spezifikation
Verlängerungsschlauch | |
1050 mL |