Häufig gestellte Fragen zu Pipettenspitzen
Welche Arten von pipettenspezifischen Spitzen werden angeboten und worin besteht der Hauptunterschied zwischen ihnen?
Pipettenspezifische Spitzen können entweder standardmäßig, gefiltert, steril, mit geringer Bindung, mit erweiterter Länge oder mit großer Bohrung/Öffnung sein. Standardspitzen eignen sich für die meisten Anwendungen, während gefilterte Spitzen empfohlen werden, wenn es darauf ankommt, eine Kreuzkontamination der Proben zu vermeiden. Spitzen mit geringer Bindung oder geringer Retention eignen sich für die Arbeit mit viskosen und klebrigen Flüssigkeiten. Pipettenspitzen mit verlängerter Länge sind geeignet, wenn Sie Proben sammeln und vermeiden wollen, dass der Pipettenschaft in Röhrchen oder Flaschen eingeführt wird. Pipettenspitzen mit breiter Bohrung oder breiter Öffnung sind ideal für die Handhabung von kultivierten Zellen oder DNA-Proben. Diese Spitzen haben eine größere Öffnung, um zähflüssige, partikelförmige oder schwierige Lösungen leichter aufzunehmen und zu dosieren. Diese Spitzen werden nur in Racks geliefert und sind als unsterile und sterile Packungen erhältlich.
Wie sollte ich die richtigen pipettenspezifischen Spitzen auswählen?
Wenn es wichtig ist, die Proben vor Kreuzkontaminationen zu schützen, wählen Sie gefilterte Pipettenspitzen. Wenn Sie mit wässrigen Flüssigkeiten arbeiten, sind Standardspitzen ausreichend. Wenn Sie mit viskosen Flüssigkeiten, PCR-Mastermixen, Enzymlösungen und Puffern arbeiten oder wenn Sie einfach teure Reagenzien oder wertvolle Proben schützen möchten, wählen Sie Spitzen mit geringer Retention und Filter.
Kann ich diese Spitzen mit anderen Pipettenmarken oder anderen Pipettenmodellen der gleichen Marke verwenden?
Pipettenspezifische Spitzen sind nur mit der entsprechenden Marke und mit den in den Spezifikationen angegebenen Modellen kompatibel. Spezifische Spitzen können nur mit dem entsprechenden Modell verwendet werden, da das Design des Spitzenkonus oder des Nasenkonus bestimmte Merkmale zur Verbesserung der Abdichtung oder Beladung aufweist und die Spitze diesen Merkmalen und dem Design entsprechen muss.
Kann ich die spezifischen Pipettenspitzen selbst sterilisieren, und wenn ja, wie mache ich das?
Ja, es ist möglich, nicht gefilterte Pipettenspitzen, die nicht bereits steril sind, zu sterilisieren. Viele Hersteller bieten sowohl gebrauchsfertige sterile Spitzen als auch unsterile Versionen der gleichen Spitze an, wenn Sie diese lieber manuell sterilisieren möchten. Die gebräuchlichste Methode zur Sterilisation von Spitzen ist das Autoklavieren, da dies die einfachste und schnellste Methode ist. Bei den meisten Kunststoffpipetten erfordert das Autoklavieren ein 20-minütiges Erhitzen auf 121 °C. Einige pipettenspezifische Spitzen können autoklaviert werden; dies ist in den Spezifikationen angegeben. Dies ist jedoch normalerweise für die Sterilisation vor der Verwendung von nicht sterilen Spitzen vorgesehen. Pipettenspitzen sind in der Regel nur für den einmaligen Gebrauch entsprechend ihrer Spezifikation bestimmt.
Ist es möglich, nicht gefilterte Pipettenspitzen im Labor in allen Fällen zu autoklavieren?
Bei den meisten automatisierten Liquid-Handling-Plattformen ist es nicht möglich, die Spitzen zu autoklavieren, da dies die Leistung des Liquid-Handling verändern und zu Abweichungen bei den Versuchsergebnissen führen kann. Daher verwenden die meisten Anwender, insbesondere in Labors mit hohem Durchsatz, steril gelieferte Spitzen. Entscheiden Sie sich für Verbrauchsmaterialien, die als steril" gekennzeichnet sind, da ihre Sterilität während der Herstellung garantiert ist, z. B. durch die Einhaltung der ISO-Norm 11137 sowie von Verpackungs- und Transportnormen (z. B. ISO 11607 und ISTA 2A), die sicherstellen, dass die Sterilität auf dem gesamten Weg zu Ihrem Labor erhalten bleibt.
Welche verschiedenen Verpackungen werden angeboten und wie wähle ich die richtige Verpackung aus?
Die meisten Pipettenspitzen werden als Rack, Bulk, Nachfüllpackung, Scharnierrack, 96er-Packung, als Beutel und als Nachfüllpackung angeboten. Achten Sie bei der Auswahl der Verpackung darauf, dass Sie die vom Pipettenhersteller empfohlenen Pipettenspitzen wählen. Wählen Sie die Verpackung entsprechend Ihren Pipettieranforderungen. Sterilisierte und gefilterte Pipettenspitzen sind beispielsweise in Einzelschalen oder in Racks erhältlich. Wenn Ihre Anwendung weniger kritisch ist, sollten Sie Plastik sparen und eine der Nachfüll- oder Beuteloptionen wählen. Diese Optionen helfen auch, Platz auf der Arbeitsfläche und bei der Lagerung zu sparen. Nachfüllspitzen sind eine umweltfreundliche Lösung, die auch dazu beiträgt, Transportemissionen zu reduzieren.