accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 1073-13-8

CH3H3CO

CAS RN 1073-13-8

IUPAC Name: 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Synonyme: 4,4-dimethylcyclohex-2-en-1-one
Molekulargewicht (g/mol): 124.18
Summenformel: C8H12O
InChi Key: HAUNPYVLVAIUOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)CCC(=O)C=C1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.