man

Test

CAS RN 1072944-20-7

BNFHOOH

CAS RN 1072944-20-7

IUPAC Name: [6-(4-fluorophenyl)pyridin-3-yl]boronic acid
Synonyme: 6-(4-fluorophenyl)pyridin-3-ylboronic acid
Molekulargewicht (g/mol): 217.01
Summenformel: C11H9BFNO2
InChi Key: COZZGWRIBKHUFL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OB(O)C1=CN=C(C=C1)C1=CC=C(F)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern