CAS RN 107-71-1
CAS RN 107-71-1
IUPAC Name:
tert-butyl ethaneperoxoate
Synonyme:
tert-butyl ethaneperoxoate
Molekulargewicht (g/mol):
132.16
Summenformel:
C6H12O3
InChi Key:
SWAXTRYEYUTSAP-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC(=O)OOC(C)(C)C
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1