man

Test

CAS RN 107-19-7

OHHC

CAS RN 107-19-7

IUPAC Name: prop-2-yn-1-ol
Synonyme: propargyl alcohol rcra waste number P102 lithium salt propargyl alcohol prop-2-in-1-ol sodium salt propargyl alcohol agrisynth PA propiolic alcohol 3-propynol propargyl alcohol (substance)
Molekulargewicht (g/mol): 56.06
Summenformel: C3H4O
InChi Key: TVDSBUOJIPERQY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCC#C
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Siedepunkt 
  • (3)
  • (4)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (4)
  • (4)
  • (1)