accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1069-31-4

HClH2NNH2OHO

CAS RN 1069-31-4

IUPAC Name: hydrogen 2,5-diaminopentanoic acid chloride
Synonyme: ornithine hcl
Molekulargewicht (g/mol): 168.62
Summenformel: C5H13ClN2O2
InChi Key: GGTYBZJRPHEQDG-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NCCCC(N)C(O)=O
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (3)