man

Test

CAS RN 1069-08-5

H3CNCH3PClCl

CAS RN 1069-08-5

IUPAC Name: (dichlorophosphanyl)diethylamine
Synonyme: (dichlorophosphanyl)diethylamine
Molekulargewicht (g/mol): 174
Summenformel: C4H10Cl2NP
InChi Key: BPEMCEULJQTJMI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCN(CC)P(Cl)Cl
Siedepunkt 
  • (3)
  • (1)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (1)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)