accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 1068-52-6

CAS RN 1068-52-6

IUPAC Name: sodium 2-bromoacetate
Synonyme: sodium bromoacetate
Molekulargewicht (g/mol): 160.93
Summenformel: C2H2BrNaO2
InChi Key: SESSOVUNEZQNBV-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Na+].[O-]C(=O)CBr

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern