man

Test

CAS RN 1064-48-8

NaNaNH2NNNOONHNOSOOOSOOO

CAS RN 1064-48-8

IUPAC Name: disodium (3Z)-5-amino-6-[2-(4-nitrophenyl)diazen-1-yl]-4-oxo-3-(2-phenylhydrazin-1-ylidene)-3,4-dihydronaphthalene-2,7-disulfonate
Synonyme: amido black 10B
Molekulargewicht (g/mol): 616.49
Summenformel: C22H14N6Na2O9S2
InChi Key: HKBVRFLHNUEVRO-DWTBGCDMSA-L
SMILES: [Na+].[Na+].NC1=C(N=NC2=CC=C(C=C2)[N+]([O-])=O)C(=CC2=C1C(=O)\C(=N\NC1=CC=CC=C1)C(=C2)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
Farbe 
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
pH 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)