man

Test

CAS RN 106315-37-1

CH3OOCH3H3CCl

CAS RN 106315-37-1

IUPAC Name: ethyl 3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Synonyme: ethyl 3-chloro-2,2-dimethylpropanoate
Molekulargewicht (g/mol): 164.63
Summenformel: C7H13ClO2
InChi Key: NEVHNBRNUWSFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C(C)(C)CCl

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)