CAS RN 10602-01-4
CAS RN 10602-01-4
IUPAC Name:
2-(4-bromophenyl)-1,3-dioxolane
Synonyme:
2-(4-bromophenyl)-1,3-dioxolane
Molekulargewicht (g/mol):
229.07
Summenformel:
C9H9BrO2
InChi Key:
ZYIMHOWVWWHLDN-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=C(C=C1)C1OCCO1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(4-Bromphenyl)-1,3-Dioxolan, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10602-01-4 Summenformel: C9H9BrO2 Molekulargewicht (g/mol): 229.07 MDL-Nummer: MFCD01318950 InChI-Schlüssel: ZYIMHOWVWWHLDN-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-4-bromophenyl-1,3-dioxolane,1-bromo-4-1,3-dioxolan-2-yl benzene,4-bromobenzaldehyde ethylene acetal,1,3-dioxolane,2-4-bromophenyl,2-4'-bromophenyl-1,3-dioxolane,1,3-dioxolane, 2-4-bromophenyl,bromophenyldioxolane,acmc-2098ib,2-4-bromophenyl dioxolane,4-bromobenzaldehyde ethylene ketal PubChem CID: 2773842 IUPAC-Name: 2-(4-bromphenyl)-1,3-dioxolan SMILES: C1COC(O1)C2=CC=C(C=C2)Br