CAS RN 106-95-6
CAS RN 106-95-6
IUPAC Name:
3-bromoprop-1-ene
Synonyme:
allyl bromide
Molekulargewicht (g/mol):
120.98
Summenformel:
C3H5Br
InChi Key:
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrCC=C
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
Allylbromid, 99 %, stabilisiert, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-95-6 Summenformel: C3H5Br Molekulargewicht (g/mol): 120.98 MDL-Nummer: MFCD00000244 InChI-Schlüssel: BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N Synonym: Allylbromid,3-Brompropen,1-Propen, 3-Brom,3-Brompropylen,3-Brom-1-Propen,Bromallylen,2-Propenylbromid,1-Brom-2-Propen,propene, 3-bromo,allylbromide PubChem CID: 7841 IUPAC-Name: 3-Bromprop-1-en SMILES: C=CCBr
Sonderaktionen verfügbar
2
Allylbromid, , 99 %, stab. mit 300-1000 ppm Propylenoxid, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 106-95-6 Summenformel: C3H5Br Molekulargewicht (g/mol): 120.977 MDL-Nummer: MFCD00000244 InChI-Schlüssel: BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N Synonym: allyl bromide,3-bromopropene,1-propene, 3-bromo,3-bromopropylene,3-bromo-1-propene,bromallylene,2-propenyl bromide,1-bromo-2-propene,propene, 3-bromo,allylbromide PubChem CID: 7841 IUPAC-Name: 3-Bromprop-1-en SMILES: C=CCBr