man

Test

CAS RN 106-72-9

CH3H3CCH3O

CAS RN 106-72-9

IUPAC Name: 2,6-dimethylhept-5-enal
Synonyme: dimethylheptenal dimethyl heptenal
Molekulargewicht (g/mol): 140.23
Summenformel: C9H16O
InChi Key: YGFGZTXGYTUXBA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(CCC=C(C)C)C=O
Siedepunkt 
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern