accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 106-20-7

H3CCH3HNCH3CH3

CAS RN 106-20-7

IUPAC Name: bis(2-ethylhexyl)amine
Synonyme: di-(2-ethylhexyl)amine
Molekulargewicht (g/mol): 241.46
Summenformel: C16H35N
InChi Key: SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCCCC(CC)CNCC(CC)CCCC
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)