man

Test

CAS RN 10592-27-5

HNN

CAS RN 10592-27-5

IUPAC Name: 1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Synonyme: 7-azaindole
Molekulargewicht (g/mol): 118.14
Summenformel: C7H6N2
InChi Key: MVXVYAKCVDQRLW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N1C=CC2=CC=CN=C12
Reinheit (%) 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern