accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10555-76-7

BOOH2OH2OH2OH2ONa

CAS RN 10555-76-7

IUPAC Name: sodium tetrahydrate oxoborinate
Synonyme: sodium tetrahydrate oxoborinate
Molekulargewicht (g/mol): 137.86
Summenformel: BH8NaO6
InChi Key: JAKYJVJWXKRTSJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.[Na+].[O-]B=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (3)
  • (2)
Güte 
  • (3)
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (3)
  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (2)