man

Test

CAS RN 105316-98-1

OBrHNO

CAS RN 105316-98-1

IUPAC Name: 5-(2-bromoacetyl)-2,3-dihydro-1H-indol-2-one
Synonyme: 5-(2-bromoacetyl)-1,3-dihydroindol-2-one
Molekulargewicht (g/mol): 254.08
Summenformel: C10H8BrNO2
InChi Key: WHLZVVMOQHTDAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: BrCC(=O)C1=CC2=C(NC(=O)C2)C=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern