man

Test

CAS RN 10521-91-2

HO

CAS RN 10521-91-2

IUPAC Name: 5-phenylpentan-1-ol
Synonyme: phenylpentanol
Molekulargewicht (g/mol): 164.25
Summenformel: C11H16O
InChi Key: DPZMVZIQRMVBBW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCCCCC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (2)
  • (2)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)