man

Test

CAS RN 1052087-90-7

NHHNOONH2SOOOHSOOOHNaNa

CAS RN 1052087-90-7

IUPAC Name: 1-amino-9,10-dioxo-4-{[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]amino}-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid disodium
Synonyme: 1-amino-9,10-dioxo-4-{[4-(phenylamino)-3-sulfophenyl]amino}anthracene-2-sulfonic acid disodium
Molekulargewicht (g/mol): 611.55
Summenformel: C26H19N3Na2O8S2
InChi Key: CVHGFNQCVCSUDU-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Na].[Na].NC1=C(C=C(NC2=CC(=C(NC3=CC=CC=C3)C=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern