accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10512-89-7

CH3H2NOO

CAS RN 10512-89-7

IUPAC Name: (2S,3S)-3-methylpyrrolidin-1-ium-2-carboxylate
Synonyme: (2S,3S)-3-methylpyrrolidin-1-ium-2-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 129.16
Summenformel: C6H11NO2
InChi Key: CNPSFBUUYIVHAP-WHFBIAKZSA-N
SMILES: C[C@H]1CC[NH2+][C@@H]1C([O-])=O
Physikalische Form 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern