accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 105-81-7

HONHSNHCH2

CAS RN 105-81-7

IUPAC Name: 1-(2-hydroxyethyl)-3-(prop-2-en-1-yl)thiourea
Synonyme: 1-(2-hydroxyethyl)-3-(prop-2-en-1-yl)thiourea
Molekulargewicht (g/mol): 160.24
Summenformel: C6H12N2OS
InChi Key: VUVPNTYTOUGMDG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCNC(=S)NCC=C
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern