CAS RN 105-08-8
CAS RN 105-08-8
IUPAC Name:
[4-(hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol
Synonyme:
cyclohexanedimethanol 1,4-cyclohexanedimethanol
Molekulargewicht (g/mol):
144.21
Summenformel:
C8H16O2
InChi Key:
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
OCC1CCC(CO)CC1
1
–
2
von
2
Ergebnisse
1
1,4-Cyclohexandimethanol, cis + trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 105-08-8 Summenformel: C8H16O2 Molekulargewicht (g/mol): 144.21 MDL-Nummer: MFCD00001512,MFCD00066360 InChI-Schlüssel: YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1,4-cyclohexanedimethanol,trans-1,4-cyclohexanedimethanol,chdm,1,4-bis hydroxymethyl cyclohexane,rikabinol dm,cyclohexane-1,4-dimethanol,1,4-chidm,1,4-dimethylolcyclohexane,4-hydroxymethyl cyclohexyl methanol,1,4-cyclohexanedimethanol, cis PubChem CID: 7735 IUPAC-Name: [4-(Hydroxymethyl)cyclohexyl]methanol SMILES: OCC1CCC(CO)CC1
Sonderaktionen verfügbar