accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10486-00-7

H2OH2OH2OH2OH2OH2ONaNaOHBHOOOBOHHOOO

CAS RN 10486-00-7

IUPAC Name: disodium tetrahydroxy-1,2,4,5,3,6-tetraoxadiborinane-3,6-diuide hexahydrate
Synonyme: disodium perborate hexahydrate
Molekulargewicht (g/mol): 307.71
Summenformel: B2H16Na2O14
InChi Key: MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[B-]1(O)OO[B-](O)(O)OO1
Menge 
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (8)
Güte 
  • (3)
  • (5)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (5)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (5)
  • (6)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (5)
  • (1)
  • (3)
  • (2)
  • (8)
  • (3)
  • (5)
  • (5)
  • (1)