CAS RN 1048039-15-1
CAS RN 1048039-15-1
IUPAC Name:
N-(adamantan-1-yl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide
Synonyme:
N-(adamantan-1-yl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide
Molekulargewicht (g/mol):
468.64
Summenformel:
C31H36N2O2
InChi Key:
MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CCCCCN1C=C(C(=O)NC23CC4CC(CC(C4)C2)C3)C(=O)C2=CC(=CC=C12)C1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
COR 170, Tocris Bioscience™
CAS: 1048039-15-1 Summenformel: C31H36N2O2 Molekulargewicht (g/mol): 468.641 InChI-Schlüssel: MSJISJDTJJYBFT-UHFFFAOYSA-N Synonym: n-adamant-1-yl-4-oxo-1-pentyl-6-phenyl-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide PubChem CID: 25033736 IUPAC-Name: N-(1-adamantyl)-4-oxo-1-pentyl-6-phenylquinoline-3-carboxamide SMILES: CCCCCN1C=C(C(=O)C2=C1C=CC(=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)NC45CC6CC(C4)CC(C6)C5