accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 104706-47-0

HNOHHCl

CAS RN 104706-47-0

IUPAC Name: pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Synonyme: pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 123.58
Summenformel: C4H10ClNO
InChi Key: QPMSJEFZULFYTB-UHFFFAOYNA-N
SMILES: Cl.OC1CCNC1
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)