accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10453-86-8

CH3CH3OOOH3CCH3

CAS RN 10453-86-8

IUPAC Name: (5-benzylfuran-3-yl)methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-en-1-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Synonyme: for-syn chryson benzyfuroline resmetrina ari-B penick 1382 penncapthrin SB pennick 1382 bioresmethrin (d trans isomer) synthrin
Molekulargewicht (g/mol): 338.45
Summenformel: C22H26O3
InChi Key: VEMKTZHHVJILDY-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)=CC1C(C(=O)OCC2=COC(CC3=CC=CC=C3)=C2)C1(C)C
Zur Verwendung mit (Geräte) 
  • (1)
Menge 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (1)