accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 104508-27-2

OO

CAS RN 104508-27-2

IUPAC Name: 3-(phenoxymethyl)benzaldehyde
Synonyme: 3-(phenoxymethyl)benzaldehyde
Molekulargewicht (g/mol): 212.25
Summenformel: C14H12O2
InChi Key: KZUJGQAFTCDBKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=CC1=CC(COC2=CC=CC=C2)=CC=C1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern