CAS RN 104460-70-0
CAS RN 104460-70-0
IUPAC Name:
4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Synonyme:
4-bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Molekulargewicht (g/mol):
258.01
Summenformel:
C7H4BrF4N
InChi Key:
UYVDMCXPDGRLEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
NC1=C(F)C=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
4-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 104460-70-0 Summenformel: C7H4BrF4N Molekulargewicht (g/mol): 258.01 MDL-Nummer: MFCD04973757 InChI-Schlüssel: UYVDMCXPDGRLEC-UHFFFAOYSA-N Synonym: 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl aniline,benzenamine, 4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl,benzenamine,4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl,acmc-209ygd,4-bromo-2-fluoro-5-trifluoromethyl phenylamine,4-bromanyl-2-fluoranyl-5-trifluoromethyl aniline PubChem CID: 7018046 IUPAC-Name: 4-Brom-2-Fluor-5-(trifluormethyl)anilin SMILES: NC1=C(F)C=C(Br)C(=C1)C(F)(F)F