man

Test

CAS RN 104295-62-7

H3COONNH3CO

CAS RN 104295-62-7

IUPAC Name: ethyl 3-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Synonyme: ethyl 5-(furan-2-yl)-2-methylpyrazole-3-carboxylate
Molekulargewicht (g/mol): 220.23
Summenformel: C11H12N2O3
InChi Key: RMIOHJSPVQALON-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC(=NN1C)C1=CC=CO1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern