man

Test

CAS RN 104227-87-4

CH3OONNNNH2NOCH3O

CAS RN 104227-87-4

IUPAC Name: 2-[(acetyloxy)methyl]-4-(2-amino-9H-purin-9-yl)butyl acetate
Synonyme: famciclovir famvir 泛昔洛韦 famciclovirum FCV
Molekulargewicht (g/mol): 321.34
Summenformel: C14H19N5O4
InChi Key: GGXKWVWZWMLJEH-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(=O)OCC(CCN1C=NC2=CN=C(N)N=C12)COC(C)=O
Physikalische Form 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)