man

Test

CAS RN 104075-48-1

CH3NNHHCl

CAS RN 104075-48-1

IUPAC Name: 5-(2-ethyl-2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-1H-imidazole hydrochloride
Synonyme: atipamezole hydrochloride
Molekulargewicht (g/mol): 248.75
Summenformel: C14H17ClN2
InChi Key: PCCVCJAQMHDWJY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: Cl.CCC1(CC2=CC=CC=C2C1)C1=CN=CN1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern