accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 104-86-9

H2NCl

CAS RN 104-86-9

IUPAC Name: 1-(4-chlorophenyl)methanamine
Synonyme: 1-(4-chlorophenyl)methanamine
Molekulargewicht (g/mol): 141.6
Summenformel: C7H8ClN
InChi Key: YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCC1=CC=C(Cl)C=C1
Siedepunkt 
  • (4)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (4)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (3)
  • (4)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (4)