CAS RN 103986-06-7
CAS RN 103986-06-7
IUPAC Name:
2,3-dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Synonyme:
2,3-dimethyl-1H-indole-6-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol):
189.21
Summenformel:
C11H11NO2
InChi Key:
UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(C)C2=CC=C(C=C2N1)C(O)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2,3-Dimethyl-1 H-indol-6-Carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 103986-06-7 Summenformel: C11H11NO2 Molekulargewicht (g/mol): 189.214 MDL-Nummer: MFCD06799503 InChI-Schlüssel: UDPOIMGOHQYJEE-UHFFFAOYSA-N Synonym: 1h-indole-6-carboxylicacid, 2,3-dimethyl,2,3-dimethylindole-6-carboxylic acid,acmc-1bpsb,2,3-dimethyl-6-carboxyindole,1h-indole-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl PubChem CID: 2772885 IUPAC-Name: 2,3-Dimethyl-1H-indol-6-carbonsäure SMILES: CC1=C(NC2=C1C=CC(=C2)C(=O)O)C