CAS RN 103788-65-4
CAS RN 103788-65-4
IUPAC Name:
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethan-1-ol
Synonyme:
2-(5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol):
203.24
Summenformel:
C12H13NO2
InChi Key:
JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
CC1=C(CCO)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)-ethan-1-ol, 97 %, Thermo Scientific™
CAS: 103788-65-4 Summenformel: C12H13NO2 Molekulargewicht (g/mol): 203.241 MDL-Nummer: MFCD00100006 InChI-Schlüssel: JYWHQBLLIBQGCU-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 725585 IUPAC-Name: 2-(5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)ethanol SMILES: CC1=C(N=C(O1)C2=CC=CC=C2)CCO