man

Test

CAS RN 10378-23-1

NOHOOHONOHOOOHH2OH2ONaNaNaNa

CAS RN 10378-23-1

IUPAC Name: 2-({2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl}(carboxymethyl)amino)acetic acid dihydrate tetrasodium
Synonyme: edetic acid dihydrate tetrasodium
Molekulargewicht (g/mol): 420.23
Summenformel: C10H20N2Na4O10
InChi Key: DGWOWDJDIBPYOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.O.[Na].[Na].[Na].[Na].OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Reinheit (%) 
  • (2)
  • (3)
Physikalische Form 
  • (2)
Güte 
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)