accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10377-60-3

MgONOOONOO

CAS RN 10377-60-3

IUPAC Name: magnesium(2+) dinitrate
Synonyme: magnesium nitrate
Molekulargewicht (g/mol): 148.31
Summenformel: MgN2O6
InChi Key: YIXJRHPUWRPCBB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Güte 
  • (4)
Reinheit (%) 
  • (4)
Physikalische Form 
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)