accessibility menu, dialog, popup

Test

Entdecken Sie unsere Sonderangebote

Jetzt sparen
2017-Fisher-Scientific-Logo
Don't have an account?  Create an Account
Produkte
Anwendungen
Zellbiologie
Anwendungen
Genomics
Produktion und Bioprozessierung
Anwendungen
Produktion und Bioprozessierung
Proteomik
Anwendungen
Sicherheit
Main Menu

CAS RN 10366-71-9

OOOHH2N

CAS RN 10366-71-9

IUPAC Name: 2-(2-aminoethoxy)acetic acid
Synonyme: (2-aminoethoxy)acetic acid
Molekulargewicht (g/mol): 119.12
Summenformel: C4H9NO3
InChi Key: GNRLUBOJIGSVNT-UHFFFAOYSA-N
SMILES: NCCOCC(O)=O

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.