accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10361-92-9

H2OH2OH2OH2OH2OH2OClClClY

CAS RN 10361-92-9

IUPAC Name: yttrium(3+) hexahydrate trichloride
Synonyme: yttrium(III) chloride
Molekulargewicht (g/mol): 303.35
Summenformel: Cl3H12O6Y
InChi Key: IINACGXCEZNYTF-UHFFFAOYSA-K
SMILES: O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Y+3]
Menge 
  • (2)
  • (2)
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern