CAS RN 103420-77-5
CAS RN 103420-77-5
IUPAC Name:
N-[(3S)-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-1H-indole-2-carboxamide
Synonyme:
devazepide
Molekulargewicht (g/mol):
408.46
Summenformel:
C25H20N4O2
InChi Key:
NFHRQQKPEBFUJK-HSZRJFAPSA-N
SMILES:
CN1C2=CC=CC=C2C(=N[C@H](NC(=O)C2=CC3=CC=CC=C3N2)C1=O)C1=CC=CC=C1
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Devazepide, Tocris Bioscience™
CAS: 103420-77-5 Summenformel: C25H20N4O2 Molekulargewicht (g/mol): 408.461 InChI-Schlüssel: NFHRQQKPEBFUJK-HSZRJFAPSA-N Synonym: devazepide,devazepidum,devazepida,unii-je6p7qy7nh,s-n-2,3-dihydro-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-1h-1,4-benzodiazepin-3-yl indole-2-carboxamide,je6p7qy7nh,chembl9506,3 s---1,3-dihydro-3-2-indolecarbonylamino-1-methyl-5-phenyl-2h-1,4 benzodiazepin-2-one,devazepide usan:inn,devazepidum inn-latin PubChem CID: 443375 ChEBI: CHEBI:4460 IUPAC-Name: N-[(3S)-1-methyl-2-oxo-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-3-yl]-1H-indole-2-carboxamide SMILES: CN1C2=CC=CC=C2C(=NC(C1=O)NC(=O)C3=CC4=CC=CC=C4N3)C5=CC=CC=C5